Dikaliumperoksodisulfaatti, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
Synonyms: Kaliumpersulfaatti
0239.5000EA 290.92 EUR
0239.5000 0239.1000
Dikaliumperoksodisulfaatti, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dikaliumperoksodisulfaatti
Kaava: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Sulamispiste: 100 °C
Tiheys: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011386
CAS-numero: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,07825
Order Now
Testitulosten erittely
Assay min. 99.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 5 ppm
Manganese (Mn) max. 2 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.05 %