Dikaliumperoksodisulfaatti
Toimittaja: Hach
Vaara
Synonyms: Kaliumpersulfaatti
HACH2084769EA 63.3 EUR
HACH2084769
Dikaliumperoksodisulfaatti
Dikaliumperoksodisulfaatti
Kaava: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Sulamispiste: 100 °C
Tiheys: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011386
CAS-numero: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,07825