Dikaliumperoksodisulfaatti, EMSURE® for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: Kaliumpersulfaatti
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05091.0250EA 49.8 EUR
1.05091.0250 1.05091.1000
Dikaliumperoksodisulfaatti, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dikaliumperoksodisulfaatti
Kaava: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Sulamispiste: 100 °C
Tiheys: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011386
CAS-numero: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,07825
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C (decomposition)
Molar Mass 270.32 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
Hazard Class Description Oxidizer