Dikaliumperoksodisulfaatti ≥99.0% ACS, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
Synonyms: Kaliumpersulfaatti
HONC216224-50KGEA 5902.05 EUR
HONC216224-50KG 216224-500G 216224-100G
Dikaliumperoksodisulfaatti ≥99.0% ACS, Fluka™
Dikaliumperoksodisulfaatti
Kaava: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Sulamispiste: 100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011386
CAS-numero: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,07825
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chlorine compounds (Cl) Max. 10 ppm
Vapor Density 9.3 (vs air)