Kalsiumkarbonaatti 98%, light powder, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO403810025EA 70.8 EUR
ACRO403810025 ACRO403815000 ACRO403811000
Kalsiumkarbonaatti 98%, light powder, pure
Kalsiumkarbonaatti
Kaava: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Sulamispiste: 825 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010906
CAS-numero: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 % (200°C, 4 h)
Fluoride (F) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.1 %
Lead (Pb) ≤3 ppm
Mercury (Hg) ≤0.5 ppm
Acid insoluble substances ≤0.2 %
Magnesium & Alkali Salts ≤1 %