Magnesium fluoride hydrate (≥87% MgF₂)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A12830.36EA 75 EUR
A12830.36 A12830.0E
Magnesium fluoride hydrate (≥87% MgF₂)
Magnesium fluoride hydrate
Kaava: F₂Mg·H₂O
MW: 62,30 (anhy)
Sulamispiste: 1266 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011108
CAS-numero: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1