Alumiinioksidi ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: Alumina C
10627.14EA 394 EUR
10627.14 10627.36 10627.22
Alumiinioksidi ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Alumiinioksidi
Kaava: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Kiehumispiste: 2980 °C
Sulamispiste: 2045 °C
Tiheys: 3,965
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003424
CAS-numero: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355