Alumiinioksidi, calcined, insulating powder
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms:
Alumina C
33195.A1EA
306
EUR
33195.A1
Alumiinioksidi, calcined, insulating powder
Alumiinioksidi
Kaava:
Al₂O₃ MW: 101,96 g/mol Kiehumispiste: 2980 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 2045 °C Tiheys: 3,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003424 CAS-numero: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |