Alumiinioksidi substrate 10x10x0.5 mm, polished both sides C plane
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: Alumina C
41428.KTEA 134 EUR
41428.KT
Alumiinioksidi substrate 10x10x0.5 mm, polished both sides C plane
Alumiinioksidi
Kaava: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Kiehumispiste: 2980 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2045 °C
Tiheys: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003424
CAS-numero: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355