Silicon carbide, β-phase, nanopowder
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
44646.06EA 166 EUR
44646.06 44646.14 44646.22
Silicon carbide, β-phase, nanopowder
Silicon carbide, β-phase
Kaava: SiC
MW: 40,10 g/mol
Sulamispiste: 2700 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00049531
CAS-numero: 409-21-2
EINECS: 206-991-8