Piikarbidi, TECHNICAL 0,037 mm
Toimittaja: VWR Chemicals
22540.298EA 230 EUR
22540.298
Piikarbidi, TECHNICAL 0,037 mm
Piikarbidi
Kaava: SiC
MW: 40,1 g/mol
Kiehumispiste: < 2700 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2700 °C
Tiheys: 3,23 g/cm³ (20 °C)
CAS-numero: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Merck Index: 12,08636
Order Now
Testitulosten erittely
Identification Passes test