Silikageeli ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
43736.14EA 288 EUR
43736.14 43736.22
Silikageeli ≥99.99% (metals basis)
Silikageeli
For vacuum deposition
Kaava: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kiehumispiste: 2230 °C
Sulamispiste: 1710 °C
Tiheys: 2,2…2.6
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493