Silikageeli ≥99.0% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
89709.A7EA 1290 EUR
89709.A7 89709.A1 89709.30
Silikageeli ≥99.0% (metals basis)
Silikageeli
Kaava: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kiehumispiste: 2230 °C
Sulamispiste: 1710 °C
Tiheys: 2,2
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493