Ammoniumkarbonaatti ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO401130250EA
33.5
EUR
ACRO401130250
ACRO401130010
ACRO401130025
Ammoniumkarbonaatti ACS
Ammoniumkarbonaatti
Kaava:
(NH₄)₂CO₃ MW: 96,09 g/mol Sulamispiste: 58 °C (haj. lämpötila) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00010890 CAS-numero: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 13,00508 |
Testitulosten erittely
Appearance | White Powder or crystals and/or chunks |
Non-volatile matter | ≤0.01 % |
Titration excess HCl | ≥30.0 % (NH3) |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |