Ammoniumkarbonaatti ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
12980.18EA 240 EUR
12980.18 12980.09 12980.30
Ammoniumkarbonaatti ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Ammoniumkarbonaatti
Kaava: (NH₄)₂CO₃
MW: 96,09 g/mol
Sulamispiste: 60 °C (subl.)
Tiheys: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010890
CAS-numero: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508