Ammoniumpersulfaatti (APS)

Toimittaja: Molekula
Vaara

Synonyms: Ammonium persulphate

MOLEM60375840EA 146 EUR
MOLEM60375840
Ammoniumpersulfaatti (APS)
Ammoniumpersulfaatti (APS)
Kaava: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Sulamispiste: 120 °C
Tiheys: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003390
CAS-numero: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/39/16640639.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR