Tiraami
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Varoitus
Synonyms: Tetrametyylitiuraamidisulfidi
EHERC17570000EA 102 EUR
EHERC17570000
Tiraami
Tiraami
Kaava: C₆H₁₂N₂S₄
MW: 240,44 g/mol
Kiehumispiste: 307 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 148…152 °C
Tiheys: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008325
CAS-numero: 137-26-8
EINECS: 205-286-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09510