Dimetyylisulfoksidi 99.9% for spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO167851000EA 29.1 EUR
ACRO167851000 ACRO167850010 ACRO167850025 ACRO167852500
Dimetyylisulfoksidi 99.9% for spectroscopy
Dimetyylisulfoksidi
Kaava: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Kiehumispiste: 189 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 18,4 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³
Leimahduspiste: 87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002089
CAS-numero: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.85 %
UV at 270 nm A: ≤0.5
UV at 280 nm A: ≤0.3
UV at 290 nm A: ≤0.2
UV at 300 nm A: ≤0.1
UV at 320 nm A: ≤0.05
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %