Dimetyylisulfoksidi 99.8+%, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO295520250EA
976
EUR
ACRO295520250
ACRO295520010
ACRO295522500
ACRO295520025
Dimetyylisulfoksidi 99.8+%, Extra Pure
Dimetyylisulfoksidi
Kaava:
(CH₃)₂SO MW: 78,14 g/mol Kiehumispiste: 189 °C (760 mmHg) Sulamispiste: 18,4 °C Tiheys: 1,1 g/cm³ Leimahduspiste: 87 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00002089 CAS-numero: 67-68-5 EINECS: 200-664-3 Merck Index: 13,03285 |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.80 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.003 % |
Acidity | ≤0.04 mg KOH/g |