Dimetyylisulfoksidi 99.8+% molekyylibiologiaan
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO327182500EA 92.2 EUR
ACRO327182500
Dimetyylisulfoksidi 99.8+% molekyylibiologiaan
Dimetyylisulfoksidi
Kaava: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Kiehumispiste: 189 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 18,4 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³
Leimahduspiste: 87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002089
CAS-numero: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.80 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected