Dimetyylisulfoksidi 99.5+% for analysis
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO390750010EA 96.4 EUR
ACRO390750010 ACRO390750025
Dimetyylisulfoksidi 99.5+% for analysis
Dimetyylisulfoksidi
Kaava: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Kiehumispiste: 189 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 18,4 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³
Leimahduspiste: 87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002089
CAS-numero: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Iron (Fe) ≤1 ppm