Dimetyylisulfoksidi 99.9+% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO414880025EA 244 EUR
ACRO414880025 ACRO414880010 ACRO414885000
Dimetyylisulfoksidi 99.9+% ACS
Dimetyylisulfoksidi
Kaava: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Kiehumispiste: 189 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 18,4 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³
Leimahduspiste: 87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002089
CAS-numero: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titrable acid ≤0.001 meq/g