Dimetyylisulfoksidi ≥99.5%, BioChemica® cell culture reagent
Toimittaja: PanReac AppliChem
A3672.0250EA 87 EUR
A3672.0250 A3672.0050 A3672.0100
Dimetyylisulfoksidi ≥99.5%, BioChemica® cell culture reagent
Dimetyylisulfoksidi
Kaava: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Kiehumispiste: 189 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 18,5 °C
Tiheys: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002089
CAS-numero: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Pyrogen test passes test
Assay (GC) min. 99.5 %
Free acid max. 0.001 %
Non-volatile matter max. 0.001 %
Total P max. 0.00001 %
Total Si max. 0.00002 %
Water (K.F.) max. 0.1 %
Ca max. 0.0001 %
Cu max. 0.00005 %
Fe max. 0.0001 %
K max. 0.00005 %
Mg max. 0.00005 %
Na max. 0.0002 %
Pb max. 0.00002 %
Zn max. 0.00002 %