Jodimonokloridi
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
39104.22EA 144 EUR
39104.22 39104.36 39104.14
Jodimonokloridi
Jodimonokloridi
Kaava: ClI
MW: 162,36 g/mol
Kiehumispiste: 96…98 °C
Sulamispiste: 25…27 °C
Tiheys: 3,1822
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011354
CAS-numero: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039