Imidatsoli 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO122020050EA 25.3 EUR
ACRO122020050 ACRO122025000 ACRO122021000 ACRO122020100 ACRO122020020
Imidatsoli 99%
Imidatsoli
Kaava: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Kiehumispiste: 255…256 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 86…90 °C
Leimahduspiste: 145 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005183
CAS-numero: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/13/2298413.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %