1-Etyyliimidatsoli syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43830.0010EA 67 EUR
8.43830.0010 8.43830.0100
1-Etyyliimidatsoli syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
1-Etyyliimidatsoli
Kaava: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Tiheys: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00055389
CAS-numero: 7098-07-9
EINECS: 230-403-9