Holmium(III)oksidi, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12469.0002EA 56.1 EUR
1.12469.0002 1.12469.0005
Holmium(III)oksidi, Sigma-Aldrich®
Holmium(III)oksidi
Kaava: Ho₂O₃
MW: 377,86 g/mol
Kiehumispiste: 2600 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2400 °C
Tiheys: 3,79 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00011053
CAS-numero: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Order Now
Testitulosten erittely
Molar Mass 377.86 g/mol
Hill Formula Ho2O3
Chemical Formula Ho2O3