Ammoniumcerium(IV)nitraatti, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02276.1000EA 1070 EUR
1.02276.1000 1.02276.0100
Ammoniumcerium(IV)nitraatti, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Ammoniumcerium(IV)nitraatti
Kaava: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548,22 g/mol
Sulamispiste: 107…108 °C
Tiheys: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151121
CAS-numero: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 13,00509
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 1410 g/l (20 °C)
Melting Point 108 °C
Molar Mass 548.22 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.49 g/cm3
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
Hazard Class Description Oxidizer