2-Naftoehappo 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO177320250EA 59.4 EUR
ACRO177320250 ACRO177321000
2-Naftoehappo 99%
2-Naftoehappo
Kaava: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
Kiehumispiste: >300 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 183…187 °C
Leimahduspiste: 205 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004101
CAS-numero: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 12,06469
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %