Kupari(I)oksidi ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: Dikuparioksidi
40189.14EA 252 EUR
40189.14 40189.06 40189.36 40189.22
Kupari(I)oksidi ≥99.9% (metals basis)
Kupari(I)oksidi
Kaava: Cu₂O
MW: 143,09 g/mol
Kiehumispiste: 1800 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: 1235 °C
Tiheys: 6,0
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010974
CAS-numero: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694