Kupari(I)oksidi ≥97% stabiloitu, jauhe <5 μm, Fluka™
Vaara
Synonyms: Dikuparioksidi
208825-2KGEA 287.52 EUR
208825-2KG
Kupari(I)oksidi ≥97% stabiloitu, jauhe <5 μm, Fluka™
Kupari(I)oksidi
Kaava: Cu₂O
MW: 143,09 g/mol
Kiehumispiste: 1800 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1,230 °C
Tiheys: 6 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010974
CAS-numero: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694
Order Now
Testitulosten erittely
Contains stabilizer
Assay of Cu 85.6 - 91.8 %
Grain dissipation Horiba d50 Max. 7.00 µm
Form powder