Hopeasulfaatti ACS analyyttinen reagenssi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: Disilver sulphateSilver(I) sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01509.0025EA 283 EUR
1.01509.0025 1.01509.1000 1.01509.0100
Hopeasulfaatti ACS analyyttinen reagenssi, Supelco®
Hopeasulfaatti
Kaava: Ag₂SO₄
MW: 311,8 g/mol
Kiehumispiste: 1085 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 655 °C
Tiheys: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003407
CAS-numero: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08676
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 8 g/l (25 °C)
Melting Point 655 °C
Molar Mass 311.8 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 5.45 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 6 (5 g/l, H2O, 25 °C)