Elohopea(II)bromidi ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
44816.14EA 124 EUR
44816.14 44816.22
Elohopea(II)bromidi ACS
Elohopea(II)bromidi
Kaava: Br₂Hg
MW: 360,4 g/mol
Kiehumispiste: 322…325 °C (subl.)
Sulamispiste: 236 °C
Tiheys: 6,05
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011040
CAS-numero: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN: 1634
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05900