Sinkkibromidi 99.999% (trace metals basis), Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO212770100EA 120 EUR
ACRO212770100 ACRO212770025 ACRO212770500
Sinkkibromidi 99.999% (trace metals basis), Extra Pure
Sinkkibromidi
Kaava: Br₂Zn
MW: 225,2 g/mol
Kiehumispiste: 670…680 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 394 °C
Tiheys: 4,22 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011294
CAS-numero: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10258
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %