Sinkkioksidi, NanoTek®
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
44899.A9EA 0 EUR
44899.A9 44899.36 44899.22
Sinkkioksidi, NanoTek®
Sinkkioksidi
NanoTek® zinc oxide, due to the small particle size, can provide UV protection while maintaining a high level of transparency in coatings, polymers, caulks, adhesives and other resin systems
Kaava: ZnO
MW: 81,39 g/mol
Sulamispiste: 1975 °C
Tiheys: 5,6
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011300
CAS-numero: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200