Fenyylielohopeakloridi (63,5% Hg) ≥96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
37113.09EA 71.4 EUR
37113.09 37113.18
Fenyylielohopeakloridi (63,5% Hg) ≥96%
Fenyylielohopeakloridi
Kaava: C₆H₅ClHg
MW: 313,15 g/mol
Sulamispiste: 246…250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000463
CAS-numero: 100-56-1
EINECS: 202-865-1
UN: 2026
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07454