Skandium(III)oksidi ≥99.998% (metals basis), REacton® (REM ≤ 50 ppm)
Toimittaja: Thermo Scientific
10916.06EA 973 EUR
10916.06 10916.03
Skandium(III)oksidi ≥99.998% (metals basis), REacton® (REM ≤ 50 ppm)
Skandium(III)oksidi
Kaava: O₃Sc₂
MW: 137,91 g/mol
Sulamispiste: 2485 °C
Tiheys: 3,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011223
CAS-numero: 12060-08-1
EINECS: 235-042-0
Merck Index: 14,08392