Hafnium(IV) fluoride ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
45061.06EA 259 EUR
45061.06 45061.14
Hafnium(IV) fluoride ≥99.9% (metals basis)
Hafnium(IV) fluoride
Kaava: F₄Hf
MW: 254,48 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016127
CAS-numero: 13709-52-9
EINECS: 237-258-0
UN: 3290
ADR: 6.1,II