Titaani(II)oksidi ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
42939.14EA 257 EUR
42939.14 42939.36 42939.22
Titaani(II)oksidi ≥99.9% (metals basis)
Titaani(II)oksidi
Kaava: OTi
MW: 63,88 g/mol
Kiehumispiste: >3000 °C
Sulamispiste: 1700 °C
Tiheys: 4,95
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036279
CAS-numero: 12137-20-1
EINECS: 235-236-5