Titaani(IV)oksidi ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
10897.09EA 245 EUR
10897.09 10897.30 10897.18
Titaani(IV)oksidi ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Titaani(IV)oksidi
Kaava: TiO₂
MW: 79,88 g/mol
Kiehumispiste: 2500…3000 °C
Sulamispiste: 1830…1850 °C
Tiheys: 4,26
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011269
CAS-numero: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549