Titanium(IV)isopropanolaatti 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13703.0EEA 726 EUR
A13703.0E A13703.36 A13703.22
Titanium(IV)isopropanolaatti 95%
Titanium(IV)isopropanolaatti
Kaava: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284,23 g/mol
Kiehumispiste: 232 °C
Sulamispiste: 16…20 °C
Tiheys: 0,955
Leimahduspiste: 46 °C (115 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008871
CAS-numero: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09614