Niobium(V)kloridi ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Packaged under argon.
11548.22EA 724 EUR
11548.22 11548.14 11548.36
Niobium(V)kloridi ≥99.9% (metals basis)
Niobium(V)kloridi
Kaava: Cl₅Nb
MW: 270,17 g/mol
Kiehumispiste: 248,2 °C
Sulamispiste: 208,3 °C
Tiheys: 2,74
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011127
CAS-numero: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06649