Vanadiini(III)kloridi, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12393.1000EA 2120 EUR
1.12393.1000 1.12393.0025
Vanadiini(III)kloridi, Sigma-Aldrich®
Vanadiini(III)kloridi
Kaava: Cl₃V
MW: 157,3 g/mol
Tiheys: 3 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00011454
CAS-numero: 7718-98-1
EINECS: 231-744-6
UN: 2475
ADR: 8,
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 157.3 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 3.0 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Vanadium trichloride
Hill Formula Cl3V
Chemical Formula VCl3