Mangaani(II)bromidi, vedetön 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO207860250EA 120 EUR
ACRO207860250 ACRO207861000
Mangaani(II)bromidi, vedetön 99%
Mangaani(II)bromidi
Kaava: Br₂Mn
MW: 214,75 g/mol
Tiheys: 4,38 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011113
CAS-numero: 13446-03-2
EINECS: 236-591-9
Merck Index: 12,05765
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Pink Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %