Mangaanidioksidi ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
10805.22EA 1780 EUR
10805.22 10805.14 10805.06
Mangaanidioksidi ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Mangaanidioksidi
Kaava: MnO₂
MW: 86,94 g/mol
Sulamispiste: 535 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 5,026
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003463
CAS-numero: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 13,05753