Mangaanidioksidi ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A10765.09EA 72.2 EUR
A10765.09 A10765.A9 A10765.36 A10765.0E
Mangaanidioksidi ≥98%
Mangaanidioksidi
Kaava: MnO₂
MW: 86,94 g/mol
Sulamispiste: 535 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 5,026
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003463
CAS-numero: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 13,05753