Rauta(III)kloridi, vedetön, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
24216.268EA 52.2 EUR
24216.268 24216.460 24216.361
Rauta(III)kloridi, vedetön, GPR RECTAPUR®
Rauta(III)kloridi
Kaava: FeCl₃
MW: 162,21 g/mol
Kiehumispiste: 315 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 260 °C
Tiheys: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011005
CAS-numero: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Dark green to black, cryst. powder (NK)
Assay Min. 98,5%
Insoluble matter Max. 0,2%
Arsenic (As) Max. 0.001%
Chromium (Cr) Max. 0,05%
Copper (Cu) Max. 0,01%
Manganese (Mn) Max. 0,2%
Nickel (Ni) Max. 0,03%
Lead (Pb) Max. 0.001%
Zinc (Zn) Max. 0,04%