Palladium(II)kloridi (59% Pd) hydrogenation catalyst
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
26136.083EA 191 EUR
26136.083
Palladium(II)kloridi (59% Pd) hydrogenation catalyst
Palladium(II)kloridi
Kaava: PdCl₂
MW: 177,33 g/mol
Sulamispiste: 678 °C
Tiheys: 4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003558
CAS-numero: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07122
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (on dried substance) Min. 99 %