Rauta(III)oksidi
Toimittaja: SWED HANDLING
Varoitus
SWED6792EA 18.1 EUR
SWED6792 BREN6792
Rauta(III)oksidi
Rauta(III)oksidi
Kaava: Fe₂O₃
MW: 159,69 g/mol
Sulamispiste: 1538 °C
Tiheys: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00011008
CAS-numero: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 12,04072