Rauta(III)oksidi, vedetön ≥97%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
24189.468EA 0 EUR
24189.468
Rauta(III)oksidi, vedetön ≥97%, TECHNICAL
Rauta(III)oksidi
Kaava: Fe₂O₃
MW: 159,69 g/mol
Sulamispiste: 1538 °C
Tiheys: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00011008
CAS-numero: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 12,04072
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 97 %